Key Documents
204579
Sigma-Aldrich
Terbium(III,IV) oxide
99.999% trace metals basis
About This Item
Formule linéaire :
Tb4O7
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
747.70
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352303
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: terbium
Densité
7.3 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
O=[Tb]O[Tb](=O)O[Tb](=O)O[Tb]=O
InChI
1S/7O.4Tb
Clé InChI
UWZVBPNIJCKCMC-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articles
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Afficher tout