201618
Sudan Red 7B
Synonyme(s) :
Fat Red 7B, Fat red bluish, Solvent Red 19
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Niveau de qualité
Pf
130 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
acetone: 10 mg/mL
λmax
364 nm (2nd)
533 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥14230 at 367-377 nm in toluene
≥24660 at 528-538 nm in toluene
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CCNc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)\N=N\c4ccccc4
InChI
1S/C24H21N5/c1-2-25-23-17-12-18-8-6-7-11-22(18)24(23)29-28-21-15-13-20(14-16-21)27-26-19-9-4-3-5-10-19/h3-17,25H,2H2,1H3/b27-26+,29-28+
Clé InChI
VKWNTWQXVLKCSG-ZDXBJJIESA-N
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Borer (Lepidoptera: Crambidae) Dispersal from Small-Grain
Aggregation Plots