A propos de cet article
Numéro CAS:
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
263-491-2
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderform
powder or crystals
Quality Segment
color
green to black
λmax
522 nm (2nd), 628 nm
Amax
≥0.4 at 625-631 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Cl-].C\[N+](C)=C1/C=CC2=Nc3ccc(N)cc3SC2=C1
InChI
1S/C14H13N3S.ClH/c1-17(2)10-4-6-12-14(8-10)18-13-7-9(15)3-5-11(13)16-12;/h3-8,15H,1-2H3;1H
InChI key
NALREUIWICQLPS-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c