186015
Bicyclo[3.3.1]nonan-9-one
≥98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98%
Forme
solid
Pf
155-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES
O=C1[C@@H]2CCC[C@H]1CCC2
InChI
1S/C9H14O/c10-9-7-3-1-4-8(9)6-2-5-7/h7-8H,1-6H2/t7-,8+
Clé InChI
SKTMMSQPXGWCAP-OCAPTIKFSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Carbon-13 NMR spectra of solid polycrystalline bicyclo[3.3.1]nonan-9-one has been studied at 315K.
Application
Bicyclo[3.3.1]nonan-9-one was used in the preparation of bicyclo[3.3.1]nonan-2-ene.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Carbon-13 NMR spectra of solid bicyclo [3. 3. 1] nonan-9-one. Conformational studies in the solid state.
Org. Magn. Reson., 13(5), 343-344 (1980)
Proximity Effects. XLIII. The Solvolysis of 4-Cyclooctene-1-methyl Brosylate1, 2
Journal of the American Chemical Society, 87(14), 3130-3135 (1965)