A propos de cet article
Formule empirique (notation de Hill) :
C14H11NOS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
241.31
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
229-626-4
MDL number:
Assay:
95%
Form:
powder
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aiderQuality Segment
assay
95%
form
powder
mp
180-185 °C (lit.)
functional group
ketone, thioether
SMILES string
CC(=O)c1ccc2Sc3ccccc3Nc2c1
InChI
1S/C14H11NOS/c1-9(16)10-6-7-14-12(8-10)15-11-4-2-3-5-13(11)17-14/h2-8,15H,1H3
InChI key
JWGBOHJGWOPYCL-UHFFFAOYSA-N
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3