Principaux documents
171026
Sigma-Aldrich
Dimethyl azelate
technical grade, 80%
Synonyme(s) :
Dimethyl nonanedioate, Methyl azelate, Nonanedioic acid dimethyl ester
About This Item
Formule linéaire :
CH3OCO(CH2)7COOCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.27
Beilstein:
1710125
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Qualité
technical grade
Pression de vapeur
<1 mmHg ( 20 °C)
Essai
80%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.435 (lit.)
pb
156 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
18 °C
Densité
1.007 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)CCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C11H20O4/c1-14-10(12)8-6-4-3-5-7-9-11(13)15-2/h3-9H2,1-2H3
Clé InChI
DRUKNYVQGHETPO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Azelaic acid esters do not depigment pigmented guinea pig skin.
M G Wilkerson et al.
Archives of dermatology, 126(2), 252-253 (1990-02-01)