Key Documents
15538
Sigma-Aldrich
Boc-N-Me-Val-OH
≥99.0% (TLC)
Synonyme(s) :
Boc-N-methyl-L-valine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H21NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
231.29
Numéro Beilstein :
2646180
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (TLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D −94±3°, c = 0.5% in ethanol
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@H](N(C)C(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-7(2)8(9(13)14)12(6)10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,1-6H3,(H,13,14)/t8-/m0/s1
Clé InChI
XPUAXAVJMJDPDH-QMMMGPOBSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable