Principaux documents
15435
Sigma-Aldrich
Boc-Lys(Fmoc)-OH
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Synonyme(s) :
Nα-Boc-Nε-Fmoc-L-lysine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C26H32N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
468.54
Beilstein:
3576584
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
Niveau de qualité
Essai
≥99.0% (sum of enantiomers, TLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +3.3±0.5°, c = 1% in ethyl acetate
Capacité de réaction
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O
InChI
1S/C26H32N2O6/c1-26(2,3)34-25(32)28-22(23(29)30)14-8-9-15-27-24(31)33-16-21-19-12-6-4-10-17(19)18-11-5-7-13-20(18)21/h4-7,10-13,21-22H,8-9,14-16H2,1-3H3,(H,27,31)(H,28,32)(H,29,30)/t22-/m0/s1
Clé InChI
JYEVQYFWINBXJU-QFIPXVFZSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable