15200
Bis[3-(triethoxysilyl)propyl] tetrasulfide
technical, ≥90% (NMR)
Synonyme(s) :
TESPTS, 3,3′-Tetrathiobis(propyl-triethoxysilane)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥90% (NMR)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.49
Densité
1.08 g/mL at 20 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
tetrasulfide
trisulfide
Chaîne SMILES
CCO[Si](CCCSSSSCCC[Si](OCC)(OCC)OCC)(OCC)OCC
InChI
1S/C18H42O6S4Si2/c1-7-19-29(20-8-2,21-9-3)17-13-15-25-27-28-26-16-14-18-30(22-10-4,23-11-5)24-12-6/h7-18H2,1-6H3
Clé InChI
VTHOKNTVYKTUPI-UHFFFAOYSA-N
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
212.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
100 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves