Key Documents
146080
Sigma-Aldrich
D-Sorbitol hexaacetate
97%
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2CH2[CH(O2CCH3)]4CH2O2CCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
434.39
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Activité optique
[α]20/D +9.5°, c = 1 in acetone
Pf
100-104 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)OC[C@@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@H](COC(C)=O)OC(C)=O
InChI
1S/C18H26O12/c1-9(19)25-7-15(27-11(3)21)17(29-13(5)23)18(30-14(6)24)16(28-12(4)22)8-26-10(2)20/h15-18H,7-8H2,1-6H3/t15-,16+,17-,18-/m1/s1
Clé InChI
NJVBTKVPPOFGAT-XMTFNYHQSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable