141984
4,4′-Dimethoxybenzophenone
97%
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Pf
141-143 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
ketone
Chaîne SMILES
COc1ccc(cc1)C(=O)c2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C15H14O3/c1-17-13-7-3-11(4-8-13)15(16)12-5-9-14(18-2)10-6-12/h3-10H,1-2H3
Clé InChI
RFVHVYKVRGKLNK-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable