Principaux documents
11124
Sigma-Aldrich
O-[2-(3-Mercaptopropionylamino)ethyl]-O′-methylpolyethylene glycol
5000, chemical modification reagent thiol reactive, methoxy, thiol
Synonyme(s) :
Polyethylene glycol, PEG-thiol, ‘Mercaptopolyethylene glycol monomethyl ether’
About This Item
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
O-[2-(3-Mercaptopropionylamino)ethyl]-O′-methylpolyethylene glycol, 5,000
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: chemical modification reagent
reactivity: thiol reactive
Extrémité Ω
thiol
Extrémité α
methoxy
Architecture des polymères
shape: linear
functionality: monofunctional
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
SCCOCCO.O(CCO)C
InChI
1S/C4H10O2S.C3H8O2/c5-1-2-6-3-4-7;1-5-3-2-4/h5,7H,1-4H2;4H,2-3H2,1H3
Clé InChI
PVYJAAVBEMPGMU-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Eduardo Lanzagorta Lanzagorta Garcia et al.
Materials (Basel, Switzerland), 14(5) (2021-03-07)
An innovative antimicrobial technology for plastic surfaces is presented. We report the synthesis and scale-up of triangular silver nanoplates (TSNPs) and their integration into polycaprolactone (PCL) and polylactic acid (PLA) polymers through a solvent-casting technique. The TSNPs have a high