109789
2-Amino-6-chloropurine
≥99%
Synonyme(s) :
6-Chloro-2-purinamine, 6-Chloroguanine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Pf
>300 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1nc(Cl)c2nc[nH]c2n1
InChI
1S/C5H4ClN5/c6-3-2-4(9-1-8-2)11-5(7)10-3/h1H,(H3,7,8,9,10,11)
Clé InChI
RYYIULNRIVUMTQ-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable