MilliporeSigma
AccueilPurification des protéinesPréparation de l'ADN et de l'ARN à l'aide des kits de purification GenElute™-E Single Spin
Préparation de l'ADN et de l'ARN à l'aide des kits de purification GenElute™-E Single Spin
Les kits de purification d'ADN et d'ARN GenElute™-E Single Spin permettent de purifier rapidement l'ADN génomique (ADNg) à partir de cellules de mammifères, d'échantillons de sang, de tissus et de tissus végétaux. Les kits de purification GenElute™-E sont également disponibles pour les procédures de purification de l'ADN et de l'ARN. La méthode de chromatographie négative basée sur l'exclusion stérique permet une purification rapide des acides nucléiques en une seule centrifugation.
Démonstration du protocole de la technologie GenElute™-E Single Spin
Étapes du protocole GenElute™-E Single Spin
1. Lyse des échantillons
Les échantillons sont lysés par l'ajout d'un mélange de protéases SmartLyse™ suivi d'une solution de clarification. Ils sont ensuite centrifugés pour clarifier le lysat.
2. Préparation des colonnes
Les colonnes à centrifuger sont soumises à un vortex, placées dans un tube propre de 2 ml et centrifugées à faible vitesse dans le cadre de la préparation des colonnes.
3. Purification des acides nucléiques
Le lysat clarifié est ajouté à la colonne à centrifuger, puis centrifugé à faible vitesse pendant une minute afin que les acides nucléiques purifiés puissent être recueillis. Étant donné que les impuretés restent sur la colonne, aucune étape de lavage n'est requise. L'ADN ou l'ARN recueilli peut être utilisé immédiatement ou conservé à une température comprise entre 2 et 8 °C, ou à -20 °C pour un stockage à long terme.
Nos kits de purification d'ADN et d'ARN GenElute™-E Single Spin sont optimisés pour maximiser le rendement, la concentration et la pureté de l'ADN et de l'ARN en vue des applications en aval, comme la PCR, la PCR quantitative (qPCR), la PCR multiplex, la PCR après transcription inverse (RT-PCR) et le séquençage de nouvelle génération (NGS).
Kits de purification d'ADN et d'ARN GenElute-E™ et produits apparentés