MilliporeSigma
AccueilPhotométrie et réflectométrieDosage photométrique des nitrates dans les effluents
Dosage photométrique des nitrates dans les effluents
Dosage photométrique des nitrates dans les effluents
Introduction
L'excès de nitrates dans les effluents peut être problématique, car il peut entraîner une contamination des eaux souterraines, causant des problèmes environnementaux par la suite. L'un de ces problèmes est l'eutrophisation, c'est-à-dire une croissance excessive d'algues et de plantes, qui peut nuire aux écosystèmes aquatiques1. C'est la raison pour laquelle il est crucial de surveiller les taux de nitrates dans l'environnement. Nous décrivons ici le dosage des nitrates dans les effluents par photométrie et avec le test des nitrates en kit Spectroquant®.
Méthode expérimentale
Références des tests en kit et méthodes associées :
  • 1.14542, 1.14773 : dans de l'acide sulfurique concentré, les ions nitrate réagissent avec un dérivé de l'acide benzoïque pour former un composé nitré rouge dosé par photométrie.
  • 1.14563, 1.14764, 1.09713 : dans une solution d'acide sulfurique et d'acide phosphorique, les ions nitrate réagissent avec du 2,6-diméthylphénol (DMP) pour former du 4-nitro-2,6-diméthylphénol dosé par photométrie. La méthode est analogue à celle de la norme DIN 38405-9.
Réactifs, instruments et matériel
Tests en kit
Pour cette analyse, il est nécessaire d'utiliser l'un des tests en kit suivants :
  • Méthode avec le test des nitrates en tube : photométrie, 0,5-18,0 mg/l de NO3-N, 2,2-79,7 mg/l de NO3-, Spectroquant® (1.14542)
  • Méthode avec le test des nitrates en tube : photométrie, DMP 0,5-25,0 mg/l de NO3-N, 2,2-110,7 mg/l de NO3-, Spectroquant® (1.14563*)
  • Méthode avec le test des nitrates en tube : photométrie, DMP 1,0-50,0 mg/l de NO3-N, 4-221 mg/l de NO3-, Spectroquant® (1.14764*)
  • Méthode avec le test des nitrates : photométrie, 0,2-20,0 mg/l de NO3-N, 0,9-88,5 mg/l de NO3-, Spectroquant® (1.14773)
  • Méthode avec le test des nitrates : photométrie, DMP 0,10-25,0 mg/l de NO3-N, 0,4-110,7 mg/l de NO3-, Spectroquant® (1.09713*)
* Non compatible avec le Move 100.
Instruments
Pour cette analyse, il est nécessaire d'utiliser l'un des appareils suivants :
  • Spectrophotomètre VIS Spectroquant® Prove 100 (173016)
  • Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 300 (173017)
  • Spectrophotomètre UV/VIS Spectroquant® Prove 600 (173018)
  • Photomètre Spectroquant® NOVA 30 (1.09748)
  • Photomètre Spectroquant® NOVA 60 (1.09751)
  • Photomètre Spectroquant® NOVA 60A (1.09752)
  • Colorimètre Spectroquant® Move 100 (1.73632)
Produits
  • Cuvettes rectangulaires de 10 mm (1.14946) et/ou
  • Cuvettes rectangulaires de 20 mm (1.14947) et/ou
  • Cuvettes rectangulaires de 50 mm (1.14944)
Préparation des échantillons
Les articles 1.14542 et 1.14773 tolèrent les échantillons à forte teneur en chlorures (> 1 000 mg/l). La tolérance vis-à-vis de la DCO est faible pour les deux (1 %). Les articles 1.14563 et 1.09713 tolèrent les fortes teneurs en chlorures (1 000 mg/l) et en DCO (500 mg/l), mais pas la coloration.
Les échantillons troubles doivent être filtrés avant de procéder au dosage.
Analyse
Procéder au dosage à l'aide des tests en kit mentionnés ci-dessus.
Calcul
Teneur en nitrates en mg/l de NO3-N = résultat de l'analyse en mg/l de NO3-N
Produits apparentés
Loading
Références bibliographiques
1.
Camargo JA, Alonso Á. 2006. Ecological and toxicological effects of inorganic nitrogen pollution in aquatic ecosystems: A global assessment. Environment International. 32(6):831-849. https://doi.org/10.1016/j.envint.2006.05.002