MilliporeSigma
AccueilPhotométrie et réflectométrieDétermination de l'oxydation des phospholipides par spectroscopie UV/VIS - Lipides polaires Avanti®
Détermination de l'oxydation des phospholipides par spectroscopie UV/VIS - Lipides polaires Avanti®
Définition
Le pourcentage d'oxydation d'un phospholipide peut être déterminé par la loi de Beer en calculant la concentration en phospholipide peroxydé à partir de son absorbance à 234 nm.
Champ d'application
Applicable à tous les phospholipides insaturés.
Appareillage
  • Spectrophotomètre UV/VIS
  • Cuvette à échantillon en quartz pour mesure UV HELLMA (QS 1.000)
  • Lingettes Kimwipe
  • Tubes en verre jetables
Réactifs
Protocole
  1. Préparation de l'échantillon de DPPC. Préparer un minimum de 3 ml d'une solution de DPPC à 1 mg/ml dissous dans un mélange éthanol/eau DI (9/1).
  2. Préparation de l'échantillon. Préparer un minimum de 3 ml d'une solution d'échantillon de phospholipide à 1 mg/ml dissous dans un mélange éthanol/eau DI (9/1).
  3. Analyse du blanc. Le blanc (bruit de fond) correspond au solvant utilisé pour dissoudre les échantillons de phospholipide.
    • Rincer trois fois la cuvette à échantillon avec le solvant pour retirer les éventuels contaminants résiduels encore présents dans la cuvette.
    • Remplir la cuvette aux 3/4 avec la référence.
    • Essuyer avec une lingette Kimwipe toutes les empreintes digitales et les contaminants présents sur l'extérieur de la cuvette à échantillon.
    • Insérer la cuvette à échantillon dans le spectrophotomètre et analyser le spectre du blanc.
  4. Analyse de l'échantillon de DPPC.
    • Verser le solvant blanc présent dans la cuvette à échantillon.
    • Remplir la cuvette à échantillon aux 3/4 avec la solution d'échantillon de DPPC.
    • Retirer les empreintes digitales présentes sur l'extérieur de la cuvette à échantillon.
    • Insérer la cuvette à échantillon dans le spectrophotomètre et analyser le spectre du DPPC.
  5. Analyse de l'échantillon.
    • Retirer l'échantillon de DPPC de la cuvette à échantillon.
    • Rincer trois fois la cuvette à échantillon avec le solvant pour retirer les éventuels résidus de DPPC encore présents dans la cuvette.
    • Remplir la cuvette à échantillon aux 3/4 avec l'échantillon de phospholipide.
    • Retirer les empreintes digitales présentes sur l'extérieur de la cuvette à échantillon. Insérer la cuvette à échantillon dans le spectrophotomètre et analyser le spectre de l'échantillon.
    • Soustraire du spectre de l'échantillon le spectre du DPPC, et enregistrer la valeur de l'absorbance (densité optique, DO) de l'échantillon de phospholipide à 234 nm.
Calculs
Concentration en lipide peroxydé (D) = A/(B*C)
A = Valeur de l'absorbance (densité optique, DO) à 234 nm
B = Coefficient d'extinction en (DO*ml)/(mmol*cm) (27 000 pour le lipide peroxydé)
C = Chemin optique en cm
Pourcentage d'oxydation = D/E * 100
D = Concentration en lipide peroxydé en mg/ml
E = Concentration de l'échantillon de lipide = 1,0 mg/ml
Produits
Loading
Références bibliographiques
1.
Kim R, LaBella F. 1987. Comparison of analytical methods for monitoring autoxidation profiles of authentic lipids. J. Lipid Res. 28:1110-1117.