MilliporeSigma
AccueilAnalyse chimique pour le contrôle des aliments et des boissonsMéthode d'analyse des nitrites dans les flocons de pomme de terre
Méthode d'analyse des nitrites dans les flocons de pomme de terre
Instruments et réactifs :
Réf. 173016, spectrophotomètre VIS Spectroquant® Prove 100 ou
Réf. 173017, spectrophotomètres UV/VIS Spectroquant® Prove 300 ou
Réf. 173018, spectrophotomètres UV/VIS Spectroquant® Prove 600 ou
Réf. 109748, photomètre Spectroquant® NOVA 30 ou
Réf. 109751, photomètre Spectroquant® NOVA 60 ou
Réf. 173632, colorimètre Spectroquant® Move 100
Réf. 114946, cuvettes rectangulaires de 10 mm et/ou
Réf. 114947, cuvettes rectangulaires de 20 mm et/ou
Réf. 114944, cuvettes rectangulaires de 50 mm
Réf. 114547, test des nitrites en tube Spectroquant®
Réf. 114776, test des nitrites Spectroquant®
Réf. 119899, solution étalon de nitrites à 1 000 mg/l, prête à l'emploi
Réf. 104874, hydrogénophtalate de potassium pour l'analyse
Réf. 116754, eau pour l'analyse
Filtre membrane de 0,45 μm de diamètre de pores
Solution d'hydrogénophtalate de potassium à 2 % :
Dissoudre 2 g d'hydrogénophtalate de potassium dans 100 ml d'eau pour l'analyse.
Préparation des échantillons :
Dans un erlenmeyer à col rodé bouché, agiter 5 g d'échantillon finement broyé avec 95 ml d'eau pour l'analyse et 5 ml de solution d'hydrogénophtalate de potassium à 2 % pendant 30 minutes. Séparer ensuite la suspension dans une centrifugeuse à 4000 tours par minute pendant 15 minutes. Filtrer la solution surnageante à travers un filtre plissé. Si la solution obtenue n'est pas limpide, procéder à une nouvelle filtration sur un filtre membrane (de 0,45 μm de dimension de pores).
Analyse :
Procéder au dosage à l'aide des tests en kit mentionnés ci-dessus.
Pour déterminer l'influence de la matrice, il est nécessaire d'analyser en parallèle des échantillons par la méthode des ajouts dosés.
Calcul :
Teneur en nitrites en mg/kg de NO2 = résultat de l'analyse en mg/l de NO2 × 20