Principaux documents
V900868
Sigma-Aldrich
5′-Triphosphate de guanosine sodium salt hydrate
Vetec, reagent grade, ≥95%, powder
Synonyme(s) :
GTP
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H16N5O14P3 · xNa+
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
523.18 (free acid basis)
Numéro Beilstein :
3585677
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106305
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Pureté
≥95%
Forme
powder
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP([O-])([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]3O)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O14P3.3Na/c11-10-13-7-4(8(18)14-10)12-2-15(7)9-6(17)5(16)3(27-9)1-26-31(22,23)29-32(24,25)28-30(19,20)21;;;/h2-3,5-6,9,16-17H,1H2,(H,22,23)(H,24,25)(H2,19,20,21)(H3,11,13,14,18);;;/q;3*+1/p-3/t3-,5-,6-,9-;;;/m1.../s1
Clé InChI
KZRMTEVIDYXWQW-CYCLDIHTSA-K
Actions biochimiques/physiologiques
Le GTP sert de transporteur de phosphates et de pyrophosphates impliqués dans la canalisation de l′énergie chimique vers des voies de biosynthèse spécifiques. Le GTP active les protéines  G de la transduction du signal impliquées dans la prolifération, la différenciation et l′activation de plusieurs cascades de kinases intracellulaires. La prolifération et l′apoptose sont en partie régulées par l′hydrolyse du GTP par les petites GTPases Ras et Rho. Un autre type de petite GTPase, Rab, joue un rôle dans l′ancrage et la fusion des vésicules et peut également intervenir dans la formation des vésicules. Outre son rôle dans la transduction du signal, le GTP sert également de précurseur, riche en énergie, de motifs mononucléotidiques dans la biosynthèse enzymatique d′ADN et d′ARN.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
C A Cooper et al.
Journal of comparative physiology. B, Biochemical, systemic, and environmental physiology, 184(7), 865-876 (2014-08-28)
Marine teleost fish secrete bicarbonate (HCO3 (-)) into the intestine to aid osmoregulation and limit Ca(2+) uptake by carbonate precipitation. Intestinal HCO3 (-) secretion is associated with an equimolar transport of protons (H(+)) into the blood, both being proportional to