Principaux documents
V900848
Sigma-Aldrich
Acrylamide/Bis-acrylamide solution
40%, Vetec, reagent grade, 29:1, suitable for electrophoresis
Synonyme(s) :
40% Acrylamide/Bisacrylamide 29:1, Polyacrylamide solution
About This Item
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41105319
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Acrylamide/Bis-acrylamide, 40% solution, Vetec, reagent grade, 29:1, suitable for electrophoresis
Qualité
reagent grade
Stérilité
0.2 μm filtered
Gamme de produits
Vetec
Concentration
29:1
Adéquation
suitable for electrophoresis
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
NC(=O)C=C.C=CC(=O)NCNC(=O)C=C
InChI
1S/C7H10N2O2.C3H5NO/c1-3-6(10)8-5-9-7(11)4-2;1-2-3(4)5/h3-4H,1-2,5H2,(H,8,10)(H,9,11);2H,1H2,(H2,4,5)
Clé InChI
OCQZXMCGTAWGEQ-UHFFFAOYSA-N
Notes préparatoires
Solution prepared from electrophoresis grade acrylamide and bis-acrylamide in ultra-pure water.
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Peripheral nervous system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable