Principaux documents
V900822
Sigma-Aldrich
Palladium sur charbon
Vetec, reagent grade, extent of labeling: 5 wt. % loading (dry basis), matrix activated carbon, wet support
Synonyme(s) :
Pd/C
About This Item
Formule linéaire :
Pd
Poids moléculaire :
106.42
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Ampleur du marquage
5 wt. % loading (dry basis)
Matrice
activated carbon, wet support
Chaîne SMILES 
[Pd]
InChI
1S/Pd
Clé InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Application
Réactions catalysées :
  • Réaction de Stille
  • Réactions d'hydrogénation
  • Couplage croisé de Suzuki-Miyaura et réactions de Heck-Mizoroki
  • Désoxygénation
  • Réactions d'oxydation
  • Réactions de couplage
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable