V900745
Mercaptosuccinic acid
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
Thiomalic acid
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
97%
Pf
155-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OC(=O)CC(S)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O4S/c5-3(6)1-2(9)4(7)8/h2,9H,1H2,(H,5,6)(H,7,8)
Clé InChI
NJRXVEJTAYWCQJ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable