V900735
Ethyl palmitate
Vetec™, reagent grade, 95%
Synonyme(s) :
Ethyl hexadecanoate, Palmitic acid ethyl ester
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
95%
Indice de réfraction
n20/D 1.440 (lit.)
pb
192-193 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
24-26 °C (lit.)
Densité
0.857 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C18H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20-4-2/h3-17H2,1-2H3
Clé InChI
XIRNKXNNONJFQO-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
>235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
> 113 °C - closed cup