V900731
Dimethyl fumarate
Vetec™, reagent grade, 97%
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
97%
Point d'ébullition
192-193 °C (lit.)
Pf
102-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]\C(=C(\[H])C(=O)OC)C(=O)OC
InChI
1S/C6H8O4/c1-9-5(7)3-4-6(8)10-2/h3-4H,1-2H3/b4-3+
Clé InChI
LDCRTTXIJACKKU-ONEGZZNKSA-N
Informations sur le gène
human ... KEAP1(9817)
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable