Principaux documents
V900698
Sigma-Aldrich
2′-Methylacetophenone
Vetec, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
1-(2-Methylphenyl)ethanone, 1-(2-Tolyl)ethanone, 2-Acetyltoluene, o-Methylacetophenone, Methyl o-tolyl ketone
About This Item
Formule linéaire :
CH3C6H4COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Beilstein:
907005
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.5318 (lit.)
pb
214 °C (lit.)
Densité
1.026 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(=O)c1ccccc1C
InChI
1S/C9H10O/c1-7-5-3-4-6-9(7)8(2)10/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
YXWWHNCQZBVZPV-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
168.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
76 °C - closed cup