Principaux documents
V900611
Sigma-Aldrich
Dimethyl isophthalate
Vetec, reagent grade, 98%
About This Item
Formule linéaire :
C6H4-1,3-(CO2CH3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
194.18
Numéro Beilstein :
1912251
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
6.8 (vs air)
Pression de vapeur
93.7 mmHg ( 208 °C)
Gamme de produits
Vetec
Pureté
98%
Pf
64-68 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
COC(=O)c1cccc(c1)C(=O)OC
InChI
1S/C10H10O4/c1-13-9(11)7-4-3-5-8(6-7)10(12)14-2/h3-6H,1-2H3
Clé InChI
VNGOYPQMJFJDLV-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
343.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
173 °C - closed cup