V900603
3,4-Dihydroxybenzaldehyde
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
Protocatechualdehyde
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
97%
Pf
150-157 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1ccc(C=O)cc1O
InChI
1S/C7H6O3/c8-4-5-1-2-6(9)7(10)3-5/h1-4,9-10H
Clé InChI
IBGBGRVKPALMCQ-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable