V900543
Géraniol
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
trans-3,7-Diméthyl-2,6-octadiène-1-ol
About This Item
Qualité
reagent grade
Densité de vapeur
5.31 (vs air)
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
97%
Indice de réfraction
n20/D 1.474 (lit.)
Point d'ébullition
229-230 °C (lit.)
Densité
0.879 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
C\C(C)=C\CC\C(C)=C\CO
InChI
1S/C10H18O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h5,7,11H,4,6,8H2,1-3H3/b10-7+
Clé InChI
GLZPCOQZEFWAFX-JXMROGBWSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup