Principaux documents
V900427
Sigma-Aldrich
D-Homoserine
Vetec, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
(R)-(+)-2-Amino-4-hydroxybutyric acid
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH2CH(NH2)CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.12
Beilstein:
1721680
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
98%
Forme
powder
Couleur
white
Pf
205 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
N[C@H](CCO)C(O)=O
InChI
1S/C4H9NO3/c5-3(1-2-6)4(7)8/h3,6H,1-2,5H2,(H,7,8)/t3-/m1/s1
Clé InChI
UKAUYVFTDYCKQA-GSVOUGTGSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable