V900376
DL-Leucine
Vetec™, reagent grade, 99%
Synonyme(s) :
(±)-Amino-4-methylpentanoic acid
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
99%
Forme
powder
Couleur
white
Pf
293-296 °C (subl.) (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H13NO2/c1-4(2)3-5(7)6(8)9/h4-5H,3,7H2,1-2H3,(H,8,9)
Clé InChI
ROHFNLRQFUQHCH-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable