Documents
V900226
Sigma-Aldrich
Potassium tetraborate tetrahydrate
Vetec, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Potassium biborate
About This Item
Formule linéaire :
K2B4O7 · 4H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.50
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352300
ID de substance PubChem :
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Pureté
98%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[K+].[K+].[O-]B([O-])OB1OB(OB=O)O1
InChI
1S/B4O7.2K.4H2O/c5-1-8-3-10-4(11-3)9-2(6)7;;;;;;/h;;;4*1H2/q-2;2*+1;;;;
Clé InChI
FZICZLCGJZRAHS-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 2
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable