Principaux documents
V900192
Sigma-Aldrich
Sodium tetrafluoroborate
Vetec, reagent grade, 98%
Synonyme(s) :
Sodium fluoroborate
About This Item
Formule linéaire :
NaBF4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
109.79
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec
Essai
98%
Forme
powder or crystals
Densité
2.47 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[Na+].F[B-](F)(F)F
InChI
1S/BF4.Na/c2-1(3,4)5;/q-1;+1
Clé InChI
KGJZTOFHXCFQIV-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable