V900133
Barium carbonate
Vetec™, reagent grade, 99%
About This Item
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Essai
99%
Forme
powder
pH
6.8 (37 °C, 3.67 g/L)
Chaîne SMILES
[Ba++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Ba/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Clé InChI
AYJRCSIUFZENHW-UHFFFAOYSA-L
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable