V900101
Sulfanilamide
Vetec™, reagent grade, 97%
Synonyme(s) :
p-Aminobenzenesulfonamide
About This Item
Produits recommandés
Qualité
reagent grade
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
97%
Pf
164-166 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccc(cc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
Clé InChI
FDDDEECHVMSUSB-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable