V800365
Acétate de sodium trihydrate
AR, 99-102%
Synonyme(s) :
Acide acétique sodium salt trihydrate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
AR
Gamme de produits
Vetec™
Pureté
99-102%
Forme
crystalline powder
Température d'inflammation spontanée
1112 °F
pH
8.5-9.5 (5% in water)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0005%
Traces de cations
Fe: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Chaîne SMILES
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
Clé InChI
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable