V800291
Paraffin wax
mp 58-60 °C
Synonyme(s) :
Paraffins
About This Item
Produits recommandés
Gamme de produits
Vetec™
Forme
solid
Pf
58-60 °C
Clé InChI
JWHAUXFOSRPERK-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
602.6 °F - Pensky-Martens closed cup
Point d'éclair (°C)
317 °C - Pensky-Martens closed cup