V800268
N,N-Diméthylacétamide
AR, ≥99.5%
About This Item
Qualité
AR
Densité de vapeur
3 (vs air)
Pression de vapeur
2 mmHg ( 25 °C)
4 mmHg ( 38 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
914 °F
Limite d'explosivité
1.8 %, 100 °F
11.5 %, 160 °F
dilution
(for analytical testing)
Indice de réfraction
n20/D 1.437 (lit.)
pH
4 (20 °C, 200 g/L)
pb
164.5-166 °C (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Densité
0.937 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CN(C)C(C)=O
InChI
1S/C4H9NO/c1-4(6)5(2)3/h1-3H3
Clé InChI
FXHOOIRPVKKKFG-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
147.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
64 °C - closed cup