Principaux documents
V800234
Sigma-Aldrich
Lead(IV) oxide
LR, ≥94%
Synonyme(s) :
Lead (su)peroxide, Lead dioxide, Lead peroxide
About This Item
Formule linéaire :
PbO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Qualité
LR
Gamme de produits
Vetec
Essai
≥94%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
O=[Pb]=O
InChI
1S/2O.Pb
Clé InChI
YADSGOSSYOOKMP-UHFFFAOYSA-N
Informations légales
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Ox. Sol. 3 - Repr. 1A - STOT RE 2
Organes cibles
Blood,Central nervous system,Immune system,Kidney
Code de la classe de stockage
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable