V800059
Aniline
AR, ≥99%
Synonyme(s) :
Aminobenzene, Benzenamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
AR
Densité de vapeur
3.22 (185 °C, vs air)
Pression de vapeur
0.7 mmHg ( 25 °C)
Gamme de produits
Vetec™
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
1139 °F
Limite d'explosivité
11 %
dilution
(for analytical testing)
Indice de réfraction
n20/D 1.586 (lit.)
pH
8.8 (20 °C, 36 g/L)
pb
184 °C (lit.)
Pf
−6 °C (lit.)
Densité
1.022 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1ccccc1
InChI
1S/C6H7N/c7-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,7H2
Clé InChI
PAYRUJLWNCNPSJ-UHFFFAOYSA-N
Actions biochimiques/physiologiques
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 1
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
158.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
70 °C - closed cup