1724452
USP
Ziprasidone Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-(1,2-Benzisothiazol-3-yl)-5-[2-[4-(1,2-benzisothiazol-3-yl)-1-piperazinyl]ethyl]-6-chloro-1,3-dihydro-2H-indol-2-one, 3-(Benzo[d]isothiazol-3-yl)-5-(2-(4-(benzo[d]isothiazol-3-yl)piperazin-1-yl)ethyl)-6-chloroindolin-2-one
1 940,00 $
About This Item
1 940,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
ziprasidone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
InChI
1S/C28H24ClN5OS2/c29-21-16-22-20(25(28(35)30-22)26-18-5-1-3-7-23(18)36-31-26)15-17(21)9-10-33-11-13-34(14-12-33)27-19-6-2-4-8-24(19)37-32-27/h1-8,15-16,25H,9-14H2,(H,30,35)
Clé InChI
WMWHMDQKVMOIAL-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Central nervous system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable