1724066
USP
Zanamivir Resolution Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
Mixture of zanamivir and talo-zanamivir
About This Item
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
zanamivir
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
mixture
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3