1720203
USP
Xanthone
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
9-Xanthenone
1 610,00 $
About This Item
1 610,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
propantheline
Fabricant/nom de marque
USP
pb
349-350 °C/730 mmHg (lit.)
Pf
172-174 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O=C1c2ccccc2Oc3ccccc13
InChI
1S/C13H8O2/c14-13-9-5-1-3-7-11(9)15-12-8-4-2-6-10(12)13/h1-8H
Clé InChI
JNELGWHKGNBSMD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
- Propantheline Bromide
- Propantheline Bromide Tablets
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable