1708729
USP
Valproic Acid Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-Allyl-4-pentenoic acid, Diallylacetic acid
1 790,00 $
About This Item
1 790,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
valproic acid
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
O(CC=C)C(=O)CCC=C
InChI
1S/C8H12O2/c1-3-5-6-8(9)10-7-4-2/h3-4H,1-2,5-7H2
Clé InChI
KIMFDBOZBIWTFM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable