1707861
USP
Valacyclovir Related Compound D
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2-Amino-1,6-dihydro-6-oxo-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-ethyl-L-valinate
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
valacyclovir
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C15H24N6O4/c1-4-17-10(9(2)3)14(23)25-6-5-24-8-21-7-18-11-12(21)19-15(16)20-13(11)22/h7,9-10,17H,4-6,8H2,1-3H3,(H3,16,19,20,22)/t10-/m0/s1
Clé InChI
OKUHBUGXDSIJIM-JTQLQIEISA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Thin-layer chromatography method for detecting organic impurities in valacyclovir, an antiviral medication, following USP monograph guidelines.