1692527
USP
Trimethoprim Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2,4-Diamino-5-pyrimidinyl)(3,4,5-trimethoxyphenyl)methanone, 5-(3,4,5-Trimethoxybenzoyl)-2,4-pyrimidinediamine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
trimethoprim
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
InChI
1S/C14H16N4O4/c1-20-9-4-7(5-10(21-2)12(9)22-3)11(19)8-6-17-14(16)18-13(8)15/h4-6H,1-3H3,(H4,15,16,17,18)
Clé InChI
GAAPPIKAFNZRLA-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Repr. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable