1679020
USP
Triamcinolone acetonide Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(11β,16α)-9-Fluoro-11,21-dihydroxy-16,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4,14-triene-3,20-dione
1 850,00 $
About This Item
1 850,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
triamcinolone
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
F[C@]21[C@@H](CCC5=CC(=O)C=C[C@@]52C)C3=C[C@H]4OC(O[C@]4([C@]3(C[C@@H]1O)C)C(=O)CO)(C)C
InChI
1S/C24H29FO6/c1-20(2)30-19-10-16-15-6-5-13-9-14(27)7-8-21(13,3)23(15,25)17(28)11-22(16,4)24(19,31-20)18(29)12-26/h7-10,15,17,19,26,28H,5-6,11-12H2,1-4H3/t15-,17-,19+,21-,22-,23-,24+/m0/s1
Clé InChI
ZIASJPXEBODFKN-VZFRDGCYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable