1672687
USP
Trandolapril
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
(2S,3aR,7aS)-1-[(2S)-2-[[(1S)-1-(Ethoxycarbonyl)-3-phenylpropyl]amino]-1-oxopropyl]octahydro-1H-indole-2-carboxylic acid, Mavik
579,00 $
About This Item
579,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
trandolapril
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCOC(=O)[C@H](CCc1ccccc1)N[C@@H](C)C(=O)N2C3CCCCC3C[C@H]2C(O)=O
InChI
1S/C24H34N2O5/c1-3-31-24(30)19(14-13-17-9-5-4-6-10-17)25-16(2)22(27)26-20-12-8-7-11-18(20)15-21(26)23(28)29/h4-6,9-10,16,18-21,25H,3,7-8,11-15H2,1-2H3,(H,28,29)/t16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Clé InChI
VXFJYXUZANRPDJ-WTNASJBWSA-N
Informations sur le gène
human ... ACE(1636)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Trandolapril and Verapamil Hydrochloride Extended-Release Tablets
- Trandolapril Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable