1672621
USP
Tramadol Related Compound B
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride, Dimethyl[(2-oxocyclohexyl)methyl]ammonium chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tramadol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[Cl-].[N+H](CC1CCCCC1=O)(C)C
InChI
1S/C9H17NO.ClH/c1-10(2)7-8-5-3-4-6-9(8)11;/h8H,3-7H2,1-2H3;1H
Clé InChI
CLVHTSWMNNSUSH-UHFFFAOYSA-N
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable