1667326
USP
Timolol Related Compound C
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
N-(tert-Butyl)-2,3-bis(4-morpholino-1,2,5-thiadiazol-3-yloxy)propan-1-amine maleate salt
About This Item
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
timolol
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
2-8°C
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable