1649812
USP
Tetrabenazine Related Compound G
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
1 010,00 $
About This Item
1 010,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tetrabenazine
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable