1642212
USP
Sumatriptan Succinate Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-2-[[3-[2-(dimethylamino)ethyl]-1H-indol-5-yl-]methyl]-1H-indol-5-yl]-N-methylmethanesulfonamide succinate salt
2 430,00 $
About This Item
2 430,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
sumatriptan
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Description générale
Application
- Sumatriptan Succinate
- Sumatriptan
- Sumatriptan Nasal Spray
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable